accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSiH3CCH3OSiClOSiH3CCH3H3COSiCH3H3CCH3

CAS RN 18077-31-1

IUPAC Nor: 4-(3-chloropropyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane
Synonymes: 4-(3-chloropropyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane
Poids moléculaire (g/mol): 373.18
Formule moléculaire: C12H33ClO3Si4
InChi Key: MMWCHSBIWFYBBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(C)O[Si](CCCCl)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats