CAS RN 1804970-28-2
IUPAC Nor:
ethyldimethyl(2-phenylethyl)azanium; trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane
Synonymes:
bistriflylimide anion; ethyldimethyl(2-phenylethyl)azanium
Poids moléculaire (g/mol):
458.43
Formule moléculaire:
C14H20F6N2O4S2
InChi Key:
XVNMSYLRWLNKMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC[N+](C)(C)CCC1=CC=CC=C1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
Éthyl(diméthyl)(2-phénylétyl)ammonium Bis(trifluorométhansulfonyl)imide 98,0+%, TCI America™
CAS: 1804970-28-2 Formule moléculaire: C14H20F6N2O4S2 Poids moléculaire (g/mol): 458.434 Clé InChI: XVNMSYLRWLNKMT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Ethyl(dimethyl)phenethylammonium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide PubChem CID: 121234255 Nom de l’IUPAC: bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide; Éthyl-diméthyl-(2-phényléthyl)azanium SOURIRES: CC[N+](C)(C)CCC1=CC=CC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F