accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3HOCH3CH3HOCH3CH3HOTi

CAS RN 18006-13-8

IUPAC Nor: tris(propan-2-ol) titanium methanide
Synonymes: tris(isopropyl alcohol) titanium methanide
Poids moléculaire (g/mol): 243.19
Formule moléculaire: C10H27O3Ti
InChi Key: QBLPAZNBFFURKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [CH3-].[Ti].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats