accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 177799-16-5

H3CNCH3NH3CCH3

CAS RN 177799-16-5

IUPAC Nor: N9,N9,N10,N10-tetrakis(4-methylphenyl)anthracene-9,10-diamine
Synonymes: N9,N9,N10,N10-tetrakis(4-methylphenyl)anthracene-9,10-diamine
Poids moléculaire (g/mol): 568.76
Formule moléculaire: C42H36N2
InChi Key: FWXNJWAXBVMBGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=C(C)C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(N(C2=CC=C(C)C=C2)C2=CC=C(C)C=C2)C2=CC=CC=C12
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats