accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFSOONSOOFFFFFFSOONSOOFFFFFFSOONSOOFFFSc

CAS RN 176726-07-1

IUPAC Nor: scandium(3+) tris(trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane)
Synonymes: scandium(3+) tris(bistriflylimide anion)
Poids moléculaire (g/mol): 885.36
Formule moléculaire: C6F18N3O12S6Sc
InChi Key: FUXLYEZEIZAKTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Sc+3].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats