accessibility menu, dialog, popup

UserName

FBrFF

CAS RN 176317-02-5

IUPAC Nor: 1-bromo-2,3,4-trifluorobenzene
Synonymes: 1-bromo-2,3,4-trifluorobenzene
Poids moléculaire (g/mol): 210.98
Formule moléculaire: C6H2BrF3
InChi Key: MUUAQFJJUGVBGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(Br)C(F)=C1F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats