CAS RN 175135-27-0
IUPAC Nor:
2-(ethylsulfanyl)pyridine-3-carboxamide
Synonymes:
2-(ethylsulfanyl)pyridine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol):
182.24
Formule moléculaire:
C8H10N2OS
InChi Key:
YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCSC1=C(C=CC=N1)C(N)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(Ethylthio)nicotinamide, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 175135-27-0 Formule moléculaire: C8H10N2OS Poids moléculaire (g/mol): 182.241 Numéro MDL: MFCD00052903 Clé InChI: YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-ethylthio nicotinamide,3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio,2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide,maybridge1_001319,2-ethylthiopyridine-3-carboxamide PubChem CID: 2774536 Nom de l’IUPAC: 2-ethylsulfanylpyridine-3-carboxamide SOURIRES: CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N