CAS RN 1737-19-5
IUPAC Nor:
1-(3-fluorophenyl)propan-2-one
Synonymes:
1-(3-fluorophenyl)propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol):
152.17
Formule moléculaire:
C9H9FO
InChi Key:
UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
1
–
2
de
2
résultats
2
3-Fluorophénylacétone, 98%, Thermo Scientific™
CAS: 1737-19-5 Formule moléculaire: C9H9FO Poids moléculaire (g/mol): 152.17 Numéro MDL: MFCD00061144 Clé InChI: UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-fluorophenylacetone,1-3-fluorophenyl propan-2-one,1-3-fluorophenyl acetone,acmc-1bqff,m-fluorophenyl-2-propanone,1-3-fluorophenyl acetone #,1-3-fluorophenyl-2-propanone PubChem CID: 137185 Nom de l’IUPAC: 1-(3-fluorophényl)propane-2-one SOURIRES: CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F