accessibility menu, dialog, popup

UserName

OCN

CAS RN 17337-13-2

IUPAC Nor: 2-isocyanato-1,1'-biphenyl
Synonymes: 2-isocyanato-1,1'-biphenyl
Poids moléculaire (g/mol): 195.22
Formule moléculaire: C13H9NO
InChi Key: IHHUGFJSEJSCGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C=NC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats