CAS RN 17151-09-6
IUPAC Nor:
trimethyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]silane
Synonymes:
trimethyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]silane
Poids moléculaire (g/mol):
222.48
Formule moléculaire:
C12H22Si2
InChi Key:
YHMJZIJXVNRXIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1[Si](C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
1,2-Bis(triméthylsilyl)benzène 95,0+%, TCI America™
CAS: 17151-09-6 Formule moléculaire: C12H22Si2 Poids moléculaire (g/mol): 222.478 Numéro MDL: MFCD00015590 Clé InChI: YHMJZIJXVNRXIN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,2-bis trimethylsilyl benzene,trimethyl 2-trimethylsilyl phenyl silane,trimethyl-2-trimethylsilylphenyl silane,acmc-1c8d9,benzene,1,2-bis trimethylsilyl,1,2-phenylenebis trimethylsilane,trimethyl 2-trimethylsilyl phenyl silane # PubChem CID: 519794 Nom de l’IUPAC: Triméthyl-(2-triméthylsilylphényl)silane SOURIRES: C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1[Si](C)(C)C