CAS RN 170449-34-0
IUPAC Nor:
2-(pyridine-2-sulfonyl)acetonitrile
Synonymes:
2-(pyridine-2-sulfonyl)acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
182.2
Formule moléculaire:
C7H6N2O2S
InChi Key:
SAKACXZDAJXBCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=S(=O)(CC#N)C1=CC=CC=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Pyridinesulfonylacétatonitrile, 98%
2-Pyridinesulfonylacétatonitrile, 98%
CAS: 170449-34-0 Formule moléculaire: C7H6N2O2S Poids moléculaire (g/mol): 182.197 Numéro MDL: MFCD00041443 Clé InChI: SAKACXZDAJXBCI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-pyridinesulfonylacetonitrile,2-pyridinesulphonylacetonitrile,2-pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile,pyridine-2-sulfonylacetonitrile,2-pyridine-2-sulfonyl acetonitrile,pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile,2-2-pyridylsulfonyl ethanenitrile,maybridge1_004727,acmc-1c3jt,2-pyridinesulfonlyacetonitrile PubChem CID: 519355 Nom de l’IUPAC: 2-pyridine-2-ylsulfonylacétatonitrile SOURIRES: C1=CC=NC(=C1)S(=O)(=O)CC#N