CAS RN 170230-87-2
IUPAC Nor:
4-amino-3-ethylbenzonitrile
Synonymes:
4-amino-3-ethylbenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
146.19
Formule moléculaire:
C9H10N2
InChi Key:
YOHLABDNVQLZIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=C(N)C=CC(=C1)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Amino-3-éthylbenzonitrile, 96%
4-Amino-3-éthylbenzonitrile, 96%
CAS: 170230-87-2 Formule moléculaire: C9H10N2 Poids moléculaire (g/mol): 146.193 Numéro MDL: MFCD00041431 Clé InChI: YOHLABDNVQLZIA-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-amino-3-ethyl-benzonitrile,4-cyano-2-ethylaniline,4-amino-3-ethyl benzonitrile,buttpark 13\03-08,benzonitrile, 4-amino-3-ethyl-9ci,4-amino-3-ethylbenzenecarbonitrile,pubchem16098,pubchem21039,acmc-209xcd,intermediates-zcf02269 PubChem CID: 2735330 Nom de l’IUPAC: 4-amino-3-éthylbenzonitrile SOURIRES: CCC1=C(C=CC(=C1)C#N)N