accessibility menu, dialog, popup

UserName

RuPPPCH3COClHPhPhPhPhPhPhPhPh

CAS RN 16971-33-8

IUPAC Nor: chloro(hydrido)rutheniumiumylium; methanidylidyneoxidanium; tris(triphenylphosphane)
Synonymes: carbon monoxide; chloro(hydrido)rutheniumiumylium; tris(triphenylphosphine)
Poids moléculaire (g/mol): 952.41
Formule moléculaire: C55H46ClOP3Ru
InChi Key: IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats