accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16950-06-4

IUPAC Nor: fluoroantimonic acid
Synonymes: fluoroantimonic acid
Poids moléculaire (g/mol): 236.76
Formule moléculaire: F6HSb
InChi Key: OFBVOLRJPPBHCL-UHFFFAOYSA-O
SMILES: [H+].[F].[F].[F].[F].[F].[F].[Sb]
Niveau 
  • (9)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats