accessibility menu, dialog, popup

UserName

NSBr

CAS RN 169050-05-9

IUPAC Nor: 3-(5-bromothiophen-2-yl)pyridine
Synonymes: 3-(5-bromothiophen-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol): 240.12
Formule moléculaire: C9H6BrNS
InChi Key: GJBHIXTYLYHAQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(S1)C1=CN=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)