accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHOHOHOHOHHOOOHO

CAS RN 16589-24-5

IUPAC Nor: 2,3-dihydroxybutanedioic acid; 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol
Synonymes: (.+-.)-tartaric acid; synephrine
Poids moléculaire (g/mol): 317.29
Formule moléculaire: C13H19NO8
InChi Key: GOVGCYCBKCCFIR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CNCC(O)C1=CC=C(O)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats