CAS RN 16502-01-5
IUPAC Nor:
hydrogen 1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole chloride
Synonymes:
tryptoline
Poids moléculaire (g/mol):
208.69
Formule moléculaire:
C11H13ClN2
InChi Key:
PHLJRXUBLWEPCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].C1CC2=C(CN1)NC1=CC=CC=C21
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Tétrahydro-bêta-carboline, 98%
Tétrahydro-bêta-carboline, 98%
CAS: 16502-01-5 Formule moléculaire: C11H13ClN2 Poids moléculaire (g/mol): 208.69 Numéro MDL: MFCD00004954 Clé InChI: PHLJRXUBLWEPCM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tryptoline,2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole,noreleagnine,1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole,1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline,tetrahydro-beta-carboline,thbc,tetrahydronorharman,unii-65027tmi0h,1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole PubChem CID: 107838 Nom de l’IUPAC: 2,3,4,9-tétrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole SOURIRES: [H+].[Cl-].C1CC2=C(CN1)NC1=CC=CC=C21