accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16494-36-3

IUPAC Nor: 2-iodo-5-methylthiophene
Synonymes: 2-iodo-5-methylthiophene
Poids moléculaire (g/mol): 224.06
Formule moléculaire: C5H5IS
InChi Key: NAZNQEXKAPLVKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(I)S1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats