CAS RN 1646-53-3
IUPAC Nor:
3-bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene
Synonymes:
3-bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene
Poids moléculaire (g/mol):
213.12
Formule moléculaire:
C10H13Br
InChi Key:
WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(C)=C(C)C(Br)=C1C
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
1-Bromo-2,3,5,6-tétraméthylbenzène, 99%
1-Bromo-2,3,5,6-tétraméthylbenzène, 99%
CAS: 1646-53-3 Formule moléculaire: C10H13Br Poids moléculaire (g/mol): 213.118 Numéro MDL: MFCD00000070 Clé InChI: WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: bromodurene,3-bromodurene,1-bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene,benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetramethyl,bromdurol,duryl bromide,bromodurene, pract.,acmc-1bz04,2,3,5,6-tetramethylbromobenzene,1-bromo-2,5,6-tetramethylbenzene PubChem CID: 74240 Nom de l’IUPAC: 3-bromo-1,2,4,5-tétraméthylbenzène SOURIRES: CC1=CC(=C(C(=C1C)Br)C)C