accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPOCH3

CAS RN 1638-86-4

IUPAC Nor: diethyl phenylphosphonite
Synonymes: diethyl phenylphosphonite
Poids moléculaire (g/mol): 198.2
Formule moléculaire: C10H15O2P
InChi Key: RVDJLKVICMLVJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(OCC)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats