accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FBHOOH

CAS RN 163517-61-1

IUPAC Nor: (3-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
Synonymes: 3-fluoro-2-methylphenylboronic acid
Poids moléculaire (g/mol): 153.95
Formule moléculaire: C7H8BFO2
InChi Key: NYBIUWJUWTUGFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(F)C=CC=C1B(O)O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats