CAS RN 16114-53-7
IUPAC Nor:
4-iodo-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole
Synonymes:
4-iodo-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol):
285.08
Formule moléculaire:
C10H8INO
InChi Key:
RLZGZJOMCXKYIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NOC(=C1I)C1=CC=CC=C1
1
–
2
de
2
résultats
1
4-iodo-3-méthyl-5-phénylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 16114-53-7 Formule moléculaire: C10H8INO Poids moléculaire (g/mol): 285.084 Numéro MDL: MFCD03086126 Clé InChI: RLZGZJOMCXKYIW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole,isoxazole,4-iodo-3-methyl-5-phenyl,3-methyl-5-phenyl-4-iodoisoxazole,4-iodo-3-methylisoxazol-5-yl benzene,4-iodo-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl benzene PubChem CID: 2776520 Nom de l’IUPAC: 4-iodo-3-méthyl-5-phényl-1,2-oxazole SOURIRES: CC1=NOC(=C1I)C2=CC=CC=C2