CAS RN 1576-43-8
IUPAC Nor:
4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
Synonymes:
P-hydroxybenzenesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol):
173.19
Formule moléculaire:
C6H7NO3S
InChi Key:
DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Hydroxybenzènesulfonamide 97,0+%, TCI America™
CAS: 1576-43-8 Formule moléculaire: C6H7NO3S Poids moléculaire (g/mol): 173.186 Numéro MDL: MFCD00059190 Clé InChI: DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: p-hydroxybenzenesulfonamide,p-phenolsulfonamide,benzenesulfonamide, 4-hydroxy,4-sulfamoylphenol,benzenesulfonamide, p-hydroxy,4-hydroxyphenylsulfonamide,unii-1iit7r7vpj,p-hydroxybenzenesulphonamide,4-hydroxybenzenesulphonamide,4-hydroxybenzene-1-sulfonamide PubChem CID: 74093 Nom de l’IUPAC: 4-hydroxybenzénsulfonamide SOURIRES: C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N