CAS RN 15650-09-6
IUPAC Nor:
strontium(2+) trihydrate diperchlorate
Synonymes:
strontium(2+) trihydrate diperchlorate
Poids moléculaire (g/mol):
340.56
Formule moléculaire:
Cl2H6O11Sr
InChi Key:
VRRVWIQWZWFYDJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
O.O.O.[Sr++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Strontium perchlorate trihydrate, 98%
CAS: 15650-09-6 Formule moléculaire: Cl2H6O11Sr Poids moléculaire (g/mol): 340.56 Numéro MDL: MFCD09039117 Clé InChI: VRRVWIQWZWFYDJ-UHFFFAOYSA-L Synonyme: strontium perchlorate trihydrate,2clo4.sr.3h2o,strontium perchlorate, trihydrate,strontium 2+ trihydrate diperchlorate PubChem CID: 71435311 SOURIRES: O.O.O.[Sr++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O