accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOBr(E/Z)

CAS RN 154561-38-3

IUPAC Nor: 2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate
Synonymes: 2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate
Poids moléculaire (g/mol): 283.12
Formule moléculaire: C12H11BrO3
InChi Key: JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC=CC(=O)OCC(=O)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats