CAS RN 15450-76-7
IUPAC Nor:
8-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one
Synonymes:
8-hydroxyquinolin-2(1H)-one
Poids moléculaire (g/mol):
161.16
Formule moléculaire:
C9H7NO2
InChi Key:
ZXZKYYHTWHJHFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=C2NC(=O)C=CC2=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2,8-Dihydroxyquinoline 98,0+%, TCI America™
CAS: 15450-76-7 Formule moléculaire: C9H7NO2 Poids moléculaire (g/mol): 161.16 Numéro MDL: MFCD00216696 Clé InChI: ZXZKYYHTWHJHFT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,8-Quinolinediol, 8-Hydroxy-2-quinolinone PubChem CID: 97250 ChEBI: CHEBI:48988 Nom de l’IUPAC: 8-hydroxy-1H-quinoline-2-one SOURIRES: C1=CC2=C(C(=C1)O)NC(=O)C=C2