accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 15366-34-4

IUPAC Nor: methyl 1H-pyrazole-5-carboxylate
Synonymes: methyl 2H-pyrazole-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 126.12
Formule moléculaire: C5H6N2O2
InChi Key: ORUCTBNNYKZMSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=NN1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats