CAS RN 1530-87-6
CAS RN 1530-87-6
IUPAC Nor:
piperidine-1-carbonitrile
Synonymes:
piperidine-1-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
110.16
Formule moléculaire:
C6H10N2
InChi Key:
NVPICXQHSYQKGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N#CN1CCCCC1
1
–
1
de
1
résultats
1
Piperidine-1-carbonitrile 98.0+%, TCI America™
CAS: 1530-87-6 Formule moléculaire: C6H10N2 Poids moléculaire (g/mol): 110.16 Numéro MDL: MFCD00006477 Clé InChI: NVPICXQHSYQKGM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-piperidinecarbonitrile,1-cyanopiperidine,piperidinocarbonitrile,n-cyanopiperidine,pentamethylenecyanamide,cyanopiperidine,cyano-piperidine,piperidine nitrile,piperidinecarbonitrile,1-cyanopiperidine # CID PubChem: 73736 Nom IUPAC: piperidine-1-carbonitrile SMILES: N#CN1CCCCC1