accessibility menu, dialog, popup

UserName

CoII

CAS RN 15238-00-3

IUPAC Nor: λ²-cobalt(2+) diiodide
Synonymes: cobalt(II) iodide
Poids moléculaire (g/mol): 312.74
Formule moléculaire: CoI2
InChi Key: AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Co++].[I-].[I-]
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats