accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClF

CAS RN 151945-84-5

IUPAC Nor: 1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-one
Synonymes: 1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol): 172.58
Formule moléculaire: C8H6ClFO
InChi Key: ATZHNDSADJDUPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(F)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats