CAS RN 1516-95-6
IUPAC Nor:
1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Synonymes:
1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Poids moléculaire (g/mol):
220.36
Formule moléculaire:
C15H24O
InChi Key:
OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
1,3-Di-tert-butyl-2-méthoxybenzène, 99%
1,3-Di-tert-butyl-2-méthoxybenzène, 99%
CAS: 1516-95-6 Formule moléculaire: C15H24O Poids moléculaire (g/mol): 220.36 Numéro MDL: MFCD20483412 Clé InChI: OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene,benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-2-methoxy,2,6-di-tert-butylanisole PubChem CID: 12794694 Nom de l’IUPAC: 1,3-ditert-butyl-2-méthoxybenzène SOURIRES: COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C