CAS RN 150-39-0
CAS RN 150-39-0
IUPAC Nor:
trisodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino)acetate
Synonymes:
hedta trisodium hedta
Poids moléculaire (g/mol):
344.21
Formule moléculaire:
C10H15N2Na3O7
InChi Key:
WHNXAQZPEBNFBC-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic Acid 98.0+%, TCI America™
CAS: 150-39-0 Formule moléculaire: C10H15N2Na3O7 Poids moléculaire (g/mol): 344.21 Numéro MDL: MFCD00004294 Clé InChI: WHNXAQZPEBNFBC-UHFFFAOYSA-K Synonyme: hedta,heedta,versenol,detarol,n-2-hydroxyethyl ethylenediaminetriacetic acid,chel dm acid,versenol 120,hamp-ol acid,2-hydroxyethyl ethylenediaminetriacetic acid,oxyethylethylenediaminetriacetic acid CID PubChem: 8773 Nom IUPAC: trisodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino)acetate SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O