CAS RN 14918-21-9
IUPAC Nor:
hex-5-ynenitrile
Synonymes:
hex-5-ynenitrile
Poids moléculaire (g/mol):
93.13
Formule moléculaire:
C6H7N
InChi Key:
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C#CCCCC#N
1
–
2
de
2
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5-Hexynénitrile, 98%
5-Hexynénitrile, 98%
CAS: 14918-21-9 Formule moléculaire: C6H7N Poids moléculaire (g/mol): 93.129 Numéro MDL: MFCD00001978 Clé InChI: JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-hexynenitrile,5-cyano-1-pentyne,acmc-1c81n,5-hexynenitrile 1g PubChem CID: 139852 Nom de l’IUPAC: Hex-5-ynenitrile SOURIRES: C#CCCCC#N
2
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5-Hexynénitrile, 98%
5-Hexynénitrile, 98%
CAS: 14918-21-9 Formule moléculaire: C6H7N Poids moléculaire (g/mol): 93.13 Numéro MDL: MFCD00001978 Clé InChI: JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-hexynenitrile,5-cyano-1-pentyne,acmc-1c81n,5-hexynenitrile 1g PubChem CID: 139852 Nom de l’IUPAC: Hex-5-ynenitrile SOURIRES: C#CCCCC#N