accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1489-69-6

IUPAC Nor: cyclopropanecarbaldehyde
Synonymes: cyclopropanecarbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 70.09
Formule moléculaire: C4H6O
InChi Key: JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1CC1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (5)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)