accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOONOOOCH3OOOH3CONOOOH3COOOOH3COOOOH3CO

CAS RN 148504-34-1

IUPAC Nor: (acetyloxy)methyl 2-({2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl}({[3',6'-bis(acetyloxy)-7'-{[bis({2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl})amino]methyl}-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-2'-yl]methyl})amino)acetate
Synonymes: calcein AM calcein-AM calcein-acetoxymethyl ester
Poids moléculaire (g/mol): 994.87
Formule moléculaire: C46H46N2O23
InChi Key: BQRGNLJZBFXNCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC1=CC2=C(OC3=CC(OC(C)=O)=C(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C=C3C22OC(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1OC(C)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats