accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CONH2HO

CAS RN 1477-68-5

IUPAC Nor: hydrogen 4-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol chloride
Synonymes: hydrogen methoxytyramine chloride
Poids moléculaire (g/mol): 203.67
Formule moléculaire: C9H14ClNO2
InChi Key: AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC1=CC(CCN)=CC=C1O
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats