CAS RN 14717-56-7
IUPAC Nor:
zirconium(4+) propan-2-ol tetrakis(propan-2-olate)
Synonymes:
zirconium(4+) isopropyl alcohol tetrakis(propan-2-olate)
Poids moléculaire (g/mol):
387.67
Formule moléculaire:
C15H36O5Zr
InChi Key:
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
1
–
1
de
1
résultats
1
Complexe isopropoxyde d’isopropoxide de zirconium(IV), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14717-56-7 Formule moléculaire: C15H36O5Zr Poids moléculaire (g/mol): 387.67 Numéro MDL: MFCD00075157,MFCD00078045 Clé InChI: NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: isopropanoltetrakis isopropanolato zirconium PubChem CID: 131848446 Nom de l’IUPAC: propan-2-ol; propan-2-olate; zirconium(4+) SOURIRES: [Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]