CAS RN 14704-14-4
CAS RN 14704-14-4
IUPAC Nor:
(methoxymethyl)trimethylsilane
Synonymes:
(methoxymethyl)trimethylsilane
Poids moléculaire (g/mol):
118.25
Formule moléculaire:
C5H14OSi
InChi Key:
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC[Si](C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Methoxymethyltrimethylsilane 95.0+%, TCI America™
CAS: 14704-14-4 Formule moléculaire: C5H14OSi Poids moléculaire (g/mol): 118.25 Numéro MDL: MFCD00009843 Clé InChI: PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Trimethylsilylmethyl Methyl Ether CID PubChem: 139809 Nom IUPAC: (methoxymethyl)trimethylsilane SMILES: COC[Si](C)(C)C