CAS RN 14542-16-6
CAS RN 14542-16-6
IUPAC Nor:
4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Synonymes:
4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
143.16
Formule moléculaire:
C5H5NO2S
InChi Key:
GNGDWDFLILPTKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CSC(=N1)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Methyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid, 97%
CAS: 14542-16-6 Formule moléculaire: C5H5NO2S Poids moléculaire (g/mol): 143.17 Numéro MDL: MFCD07377486 Clé InChI: GNGDWDFLILPTKL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-methylthiazole-2-carboxylic acid,4-methyl-thiazole-2-carboxylic acid,4-methyl-2-thiazolecarboxylic acid,2-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl,2-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl,acmc-209cuz,4-methyl-2-carboxythiazole,ksc173q1t,4-methylthiazole-2-carboxylicacid CID PubChem: 22499336 Nom IUPAC: 4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid SMILES: CC1=CSC(=N1)C(=O)O