CAS RN 14484-64-1
IUPAC Nor:
iron(3+) tris((dimethylcarbamothioyl)sulfanide)
Synonymes:
ferbam
Poids moléculaire (g/mol):
416.47
Formule moléculaire:
C9H18FeN3S6
InChi Key:
WHDGWKAJBYRJJL-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Fe+3].CN(C)C([S-])=S.CN(C)C([S-])=S.CN(C)C([S-])=S
1
–
1
de
1
résultats
1
Diméthyldithiocarbamate de fer(III) 97,0+%, TCI America™
CAS: 14484-64-1 Formule moléculaire: C9H18FeN3S6 Poids moléculaire (g/mol): 416.47 Numéro MDL: MFCD00067269 Clé InChI: WHDGWKAJBYRJJL-UHFFFAOYSA-K Synonyme: fuklasin,trimanzone,cormate,fermacide,fermate,ferradow,hexaferb,hokmate,trifungol,ferbam PubChem CID: 86289068 Nom de l’IUPAC: Tris(3+) de fer((diméthylcarbamothiyl)sulfanure) SOURIRES: [Fe+3].CN(C)C([S-])=S.CN(C)C([S-])=S.CN(C)C([S-])=S