accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OH2OH2OOSOOOOSOOOOSOOOFeFe

CAS RN 142906-29-4

IUPAC Nor: diiron(3+) pentahydrate trisulfate
Synonymes: diiron(3+) pentahydrate trisulfate
Poids moléculaire (g/mol): 489.93
Formule moléculaire: Fe2H10O17S3
InChi Key: YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
SMILES: O.O.O.O.O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Forme physique 
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)