CAS RN 1425485-72-8
CAS RN 1425485-72-8
IUPAC Nor:
6-{2-azatricyclo[10.4.0.0⁴,⁹]hexadeca-1(16),4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl}-6-oxohexanoic acid
Synonymes:
6-{2-azatricyclo[10.4.0.0⁴,⁹]hexadeca-1(16),4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl}-6-oxohexanoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
333.39
Formule moléculaire:
C21H19NO3
InChi Key:
NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CCCCC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C#CC2=CC=CC=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
Azadibenzocyclooctyne acid, Thermo Scientific™
CAS: 1425485-72-8 Formule moléculaire: C21H19NO3 Poids moléculaire (g/mol): 333.39 Numéro MDL: MFCD22380737 Clé InChI: NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: dbco-c6-acid,azadibenzocyclooctyne acid,dibenzocyclooctyne-acid, storage temp.:-20c,6-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine-5-yl-6-oxohexanoic acid CID PubChem: 77078156