CAS RN 14213-12-8
IUPAC Nor:
3-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-yl)aniline
Synonymes:
3-(1,2,3,4-tetrazol-1-yl)aniline
Poids moléculaire (g/mol):
161.17
Formule moléculaire:
C7H7N5
InChi Key:
YXWXLBHIUVBLIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=CC(=C1)N1C=NN=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-(1H-Tétrazol-1-yl)aniline, 97%
3-(1H-Tétrazol-1-yl)aniline, 97%
CAS: 14213-12-8 Formule moléculaire: C7H7N5 Poids moléculaire (g/mol): 161.168 Numéro MDL: MFCD06687920 Clé InChI: YXWXLBHIUVBLIH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-1h-tetrazol-1-yl aniline,3-tetrazol-1-yl-phenylamine,3-1h-tetrazol-1-yl benzenamine,3-1,2,3,4-tetrazol-1-yl aniline,3-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl aniline,3-tetrazol-1-yl phenylamine,3-1,2,3,4-tetraazolyl phenylamine,acmc-209cnn,3-tetrazol-1-yl aniline,3-tetrazol-1-ylphenylamine PubChem CID: 863007 Nom de l’IUPAC: 3-(tétrazol-1-yl)aniline SOURIRES: C1=CC(=CC(=C1)N)N2C=NN=N2