CAS RN 1421263-42-4
IUPAC Nor:
5-(5-methylfuran-2-yl)-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Synonymes:
5-(5-methylfuran-2-yl)-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol):
232.26
Formule moléculaire:
C11H8N2O2S
InChi Key:
PMVYUYYRYHAMLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(O1)C1=CSC2=C1C(=O)NC=N2
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one, 97%, Thermo Scientific™
5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 1421263-42-4 Formule moléculaire: C11H8N2O2S Poids moléculaire (g/mol): 232.257 Numéro MDL: MFCD22988976 Clé InChI: PMVYUYYRYHAMLD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-5-methyl-2-furyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one,5-5-methylfuran-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one PubChem CID: 97030364 Nom de l’IUPAC: 5-(5-methylfuran-2-yl)-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one SOURIRES: CC1=CC=C(O1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3