CAS RN 141580-71-4
IUPAC Nor:
2-(pyridin-2-yloxy)benzaldehyde
Synonymes:
2-(pyridin-2-yloxy)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
199.21
Formule moléculaire:
C12H9NO2
InChi Key:
QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 141580-71-4 Formule moléculaire: C12H9NO2 Poids moléculaire (g/mol): 199.21 Numéro MDL: MFCD09025852 Clé InChI: QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde,2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde,2-2-pyridyloxy benzaldehyde,benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy,2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde,acmc-1c27b PubChem CID: 19068727 Nom de l’IUPAC: 2-(pyridin-2-yloxy)benzaldehyde SOURIRES: O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1