accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHFFFF

CAS RN 141483-15-0

IUPAC Nor: 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Synonymes: 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Poids moléculaire (g/mol): 180.1
Formule moléculaire: C7H4F4O
InChi Key: MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)