accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OOOOCH3CH3(E)

CAS RN 141-02-6

IUPAC Nor: 1,4-bis(2-ethylhexyl) (2E)-but-2-enedioate
Synonymes: 2-ethylhexyl fumarate
Poids moléculaire (g/mol): 340.5
Formule moléculaire: C20H36O4
InChi Key: ROPXFXOUUANXRR-BUHFOSPRNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(CC)CCCC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats