CAS RN 14003-34-0
IUPAC Nor:
3-methyl-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
Synonymes:
3-methyl-1H-quinoxalin-2-one
Poids moléculaire (g/mol):
160.18
Formule moléculaire:
C9H8N2O
InChi Key:
BMIMNRPAEPIYDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NC2=CC=CC=C2NC1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Methyl-2-quinoxalinol, 98%, Thermo Scientific™
3-Methyl-2-quinoxalinol, 98%, Thermo Scientific™
CAS: 14003-34-0 Formule moléculaire: C9H8N2O Poids moléculaire (g/mol): 160.18 Numéro MDL: MFCD00006724 Clé InChI: BMIMNRPAEPIYDN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-methylquinoxalin-2-ol,3-methyl-2-quinoxalinol,2-hydroxy-3-methylquinoxaline,3-methylquinoxalin-2 1h-one,2-quinoxalinol, 3-methyl,usaf el-7,2 1h-quinoxalinone, 3-methyl,3-methyl-2 1h-quinoxalinone,3-hydroxy-2-methylquinoxaline,2-hydroxy-3-methyl quinoxaline PubChem CID: 26384 Nom de l’IUPAC: 3-methyl-1H-quinoxalin-2-one SOURIRES: CC1=NC2=CC=CC=C2NC1=O