CAS RN 13896-65-6
IUPAC Nor:
ruthenium(3+) triiodide
Synonymes:
ruthenium(3+) triiodide
Poids moléculaire (g/mol):
481.78
Formule moléculaire:
I3Ru
InChi Key:
LJZVDOUZSMHXJH-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Ru+3].[I-].[I-].[I-]
1
–
1
de
1
résultats
1
Iodure de ruthénium(III), anhydre, Ru 20,5% min
CAS: 13896-65-6 Numéro MDL: MFCD00016316 Synonyme: ruthenium iii iodide,ruthenium iii ; iodide,ruthenium 3+ triiodide,ruthenium iii iodide anhydrous,ruthenium iii iodide, anhydrous 1g,ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min