accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13870-90-1

CH3CH3NNOOHOPOOOH3CHNONNNNH3CONH2CH3CH3OH2NCH3ONH2CH3OH2NH3COH2NH3COH2NH3CHOCH2ONNNNNH2HOHOCo(E/Z)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 13870-90-1

IUPAC Nor: cobalt(3+) 4,9,14-tris(2-carbamoylethyl)-3,8,19-tris(carbamoylmethyl)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl phosphonato]oxy}propyl)carbamoyl]ethyl}-2,3,6,8,13,13,16,18-octamethyl-20,21,22,23-tetraazapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide [5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methanide
Synonymes: cobalt(3+) 4,9,14-tris(2-carbamoylethyl)-3,8,19-tris(carbamoylmethyl)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-dimethyl-1,3-benzodiazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl phosphonato]oxy}propyl)carbamoyl]ethyl}-2,3,6,8,13,13,16,18-octamethyl-20,21,22,23-tetraazapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide [5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methanide
Poids moléculaire (g/mol): 1579.61
Formule moléculaire: C72H100CoN18O17P
InChi Key: OAJLVMGLJZXSGX-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [Co+3].[CH2-]C1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12.CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2[N-]C1=C(C)C1=NC(=CC3=NC(=C(C)C4=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats